Kluczowe dokumenty
SAB4501470
Sigma-Aldrich
Anti-5-HT-1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
5-HT-1B, 5-HT-1D-β, 5-HT1B, 5-hydroxytryptamine receptor 1B, Serotonin receptor 1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR1B(3351)
Opis ogólny
5-HT-1B/HTR1B (receptor 5-hydroksytryptaminy 1B) jest receptorem presynaptycznym i postsynaptycznym, obecnym w zwojach podstawy mózgu, hipokampie i korze mózgowej. Znajduje się na ludzkim chromosomie 6q14.1.
Przeciwciało anty-5-HT-1Bwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka 5-HT-1B.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego 5-HT-1B.
Zakres immunogenu: 201-250
Działania biochem./fizjol.
5-HT-1B/HTR1B (receptor 5-hydroksytryptaminy 1B) odgrywa ważną rolę w lokomocji, żywieniu i termoregulacji, a także w mechanizmach regulacji kurczliwości tętnic. Uczestniczy w regulacji działania serotoniny.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymorphisms in the 5′-untranslated region of the human serotonin receptor 1B (HTR1B) gene affect gene expression.
Duan J, et al.
Molecular Psychiatry, 8(11), 901-910 (2003)
Katsura Nozawa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3408-3413 (2009-02-13)
Serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT) is abundantly present throughout the gastrointestinal tract and stored mostly in enterochromaffin (EC) cells, which are located on the mucosal surface. 5-HT released from EC cells stimulate both intrinsic and extrinsic nerves, which results in various physiological
Nadja Osterberg et al.
Cell and tissue research, 336(1), 11-20 (2009-02-19)
Serotonergic (5-HT) neurons of the reticular formation play a key role in the modulation of behavior, and their dysfunction is associated with severe neurological and psychiatric disorders, such as depression and schizophrenia. However, the molecular mechanisms underlying the differentiation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4501470-100UG4061837744662