Kluczowe dokumenty
MABS1220
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LTP/CETP, klon 14-8F
clone 14-8F, from mouse
Synonim(y):
Cholesteryl ester transfer protein, CETP, Lipid transfer protein I, LTP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14-8F, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rabbit
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CETP(1071)
Opis ogólny
Białko przenoszące estry cholesterolu (UniProt P22687; znane również jako CETP, białko przenoszące lipidy I, LTP) jest kodowane przez gen CETP (znany również jako HDLCQ10) (identyfikator genu 1071) u gatunku Oryctolagus cuniculus (królik). Białko przenoszące estry cholesterolu (CETP) lub białko przenoszące lipidy (LTP) pośredniczy w transporcie/wymianie trójglicerydów i estrów cholesterolu (CE) między lipoproteinami o bardzo niskiej gęstości (VLDL)/lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL) i lipoproteinami o wysokiej gęstości (HDL) w obu kierunkach. CETP odgrywa ważną rolę w szlaku odwrotnego transportu cholesterolu (RCT), który pośredniczy w transporcie cholesterolu z komórek obwodowych i tkanek do wątroby w celu metabolizmu i wydalania z żółcią. CETP przenosi CE z cząsteczek HDL do cząsteczek zawierających apolipoproteinę B/apoB w zamian za trójglicerydy. Uważa się, że CETP ułatwia wytwarzanie małych, gęstych cząstek LDL (sd LDL) poprzez pośredni mechanizm zwiększonej szybkości transferu triglicerydów z VLDL w zamian za CE w LDL i HDL. Transfer CE pomiędzy lipoproteinami odgrywa kluczową rolę w wewnątrznaczyniowej przebudowie LDL. Obniżony poziom cholesterolu HDL i podwyższony poziom LDL jest czynnikiem ryzyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca (CHD).
Specyficzność
Klon 14-8F (znany również jako 14-8H) reaguje zarówno z niezredukowanym, jak i zredukowanym LTP/CETP. W przeciwieństwie do klonu 3-11D (3-9F; nr kat. MABS1219), klon 14-8F (14-8H) nie blokował asocjacji lipidów LTP/CETP z mikroemulsją, podczas gdy oba klony skutecznie blokowały transfer triglicerydów (TG) za pośrednictwem LTP/CETP z lLDL do HDL i z HDL do lipoprotein zawierających apoB (Ko, K.W., et al. (1994). J. Biol. Chem. 269(45):28206-28213).
Immunogen
Epitop: Region C-końcowy.
Natywne LTP w osoczu królika.
Zastosowanie
Analiza ELISA: Reprezentatywne partie zostały skoniugowane z HRP i użyte jako przeciwciało wykrywające w połączeniu z klonem 3-11D (nr kat. MABS1219) jako przeciwciałem wychwytującym do wykrywania LTP/CETP w ludzkim osoczu metodą kanapkową ELISA (Tosheska, K., et al. (2011). Bosn. J. Basic. Med. Sci. 11(3):169-173; Saito, K., et al. J. Lipid Res. (1999). 40(11):2013-2021; Sasai, K., et al. (1998). Clin. Chem. 44(7):1466-1473).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia została skoniugowana z HRP i użyta jako przeciwciało wykrywające w połączeniu z klonem 3-11D (nr kat. MABS1219) jako przeciwciałem wychwytującym do wykrywania LTP / CETP w osoczu myszy metodą kanapkową ELISA (Wu, C.A. i in. (2002). Arterioscler .Thromb. Vasc. Biol. 22(8):1347-1353).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia, skoniugowana z HRP i użyta jako przeciwciało wykrywające, wykazała zależną od pH aktywność wiązania LTP / CETP z maksymalną reaktywnością w słabo kwaśnym stanie pH 5 do 5,5 w zastosowaniach kanapkowych ELISA (Saito, K. i in. J. Lipid Res. (1999). 40(11):2013-2021).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zarówno królicze, jak i ludzkie LTP/CETP metodą Western blotting w warunkach redukujących lub nieredukujących (Ko, K.W., et al. (1994). J. Biol. Chem. 269(45):28206-28213).
Hamuje aktywność / funkcję: Reprezentatywna partia hamowała zarówno królicze, jak i ludzkie triglicerydy (TG), w których pośredniczy LTP / CETP, ale nie ester cholesterylu (CE), przenoszenie z lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) do lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) (Ko, K.W., et al. (1994). J. Biol. Chem. 269(45):28206-28213).
Hamuje aktywność / funkcję: Reprezentatywna partia skutecznie hamowała ludzki transfer trójglicerydów (TG) za pośrednictwem LTP / CETP z lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) do lipoprotein zawierających apoB w ludzkim osoczu. Klon 14-8F (14-8H) również hamował transfer estrów cholesterolu (CE) w tym samym teście o 40% (Ko, K.W., et al. (1994). J. Biol. Chem. 269(45):28206-28213).
Wykrywaj LTP/CETP za pomocą tego przeciwciała anty-LTP/CETP, klon 14-8F zatwierdzony do stosowania w Western Blotting, ELISA, hamuje aktywność/funkcję.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Jakość
Evaluated by Western Blotting purified Lipid transfer protein (CETP).
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected purified human plasma LTP/CETP.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~58 kDa. Pasmo docelowe wydaje się większe niż obliczona masa cząsteczkowa 54,5 kDa z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1