MABS1193
Anti-ABCB11 Antibody, clone 10D4.1
clone 10D4.1, from mouse
Synonim(y):
Bile salt export pump, ATP-binding cassette sub-family B member 11, Sister of P-glycoprotein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10D4.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB11(8647)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Liver Physiology
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ABCB11 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1