Kluczowe dokumenty
M7317
Monoclonal Anti-MDR3 P-Glycoprotein antibody produced in mouse
250 μg/mL, clone P3II-26, tissue culture supernatant
Synonim(y):
Anti-ABC21, Anti-GBD1, Anti-ICP3, Anti-MDR2, Anti-MDR2/3, Anti-MDR3, Anti-PFIC-3, Anti-PGY3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P3II-26, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
250 μg/mL
metody
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (not suitable for human tissues)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed sections
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB11(8647) , ABCB4(5244)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance