MABN827
Anti Tau (MAPT) Antibody (not human)
mouse monoclonal, T49
Synonim(y):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Tau Antibody, clone T49 (Not human), clone T49, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
T49, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, bovine
spodziewany brak reakcji z
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tau in PS19 neurons treated with PBS or transduced with strain A or strain B FL a-syn pffs (Guo, J.L., et al. (2013). Cell. 154:103-117).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Tau in 10 µg of mouse and human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1