Kluczowe dokumenty
MABN793
Sigma-Aldrich
Anti-PTHrP (1-34) Antibody, clone 23-57-137-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
klon
#23-57-137-1
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
pojemność
neutralization
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Bovine thyroglobulin-conjugated linear peptide corresponding to human PTHrP(1-34).
Specyficzność
This monoclonal detects PTHrP(1-34)/PTHrP(1-36), but not PTHrP(38-94) or Osteostatin.
Zastosowanie
Epitope: PTHrP(1-34)
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human PTHrP recombinant protein.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PTHrP(1-34) in 1 µg of human PTHrP recombinant protein.
Właściwości fizyczne
~10 kDa observed
Postać fizyczna
Purified mouse monoclonal IgG1κ in buffer containing PBS without preservatives.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at -20°C from date of receipt.Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2