Kluczowe dokumenty
MABN779
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw amyloidowi beta 3NTyr10, klon 4A5E8
clone 4A5E8, from mouse
Synonim(y):
Ab42, Amyloid beta 1-42, Abeta42, Abeta42(3NTyr10), Abeta42 (3NY10)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A5E8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Odkładanie amyloidu beta (Ab) jest wczesnym etapem patogenezy choroby Alzheimera (AD). Peptydy Ab pochodzą z proteolitycznego rozszczepienia białka prekursorowego amyloidu (APP). Sekretazy beta rozszczepiają APP między resztami Met671 i Asp672 i dają sAPP beta i C99. Po rozszczepieniu beta-sekretazy następuje drugie rozszczepienie na C-końcu peptydu Ab, które uwalnia Ab z C99. To rozszczepienie zachodzi w pobliżu reszty 712 na C-końcu. Sekretazy gamma mogą rozszczepić region C-końcowy w Val711 lub Ile713, aby wytworzyć krótszy peptyd Ab (Ab1-40) lub dłuższy peptyd Ab (Ab1-42). Ab1-42 występuje częściej i tworzy agregaty fibrylarne znacznie łatwiej niż peptyd Ab1-40. W AD regulacja indukowalnej syntazy tlenku azotu (NOS2) powoduje nitrację tyrozyny kilku białek, w tym Ab, co przyspiesza jego agregację. Myszy APP/PS1/Nlrp3 wykazują mniej nitrowanych Ab i zmniejszony średni rozmiar płytki nazębnej, a także mniej nitrowanych rdzeni płytki nazębnej. Wykazano, że niedobór NOS2 i leczenie inhibitorami NOS2 zmniejsza 3NTyr (10)-Ab i ogólne odkładanie Ab oraz zaburzenia funkcji poznawczych u myszy APP/PS1. Ponadto wstrzyknięcie 3NTyr(10)-A do mózgu młodych myszy APP/PS1 prowadzi do indukcji beta-amyloidozy. (Ref.: Heneka, MT et al (2013). Nature 493, 674-678; Kummer, MP et al (2011). Neuron. 71(5):833-844).
Specyficzność
Klon 4A5E8 wykrywa amyloid beta 1-42 nitrowany w pozycji 10 u człowieka.
Immunogen
Syntetycznie nitrowany liniowy peptyd odpowiadający 12 aminokwasom w peptydzie beta amyloidu beta 1-42.
Zastosowanie
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Amyloid Beta 3NTyr10 w aplikacji ELISA (Heneka, M.T., et. al. (2013). Nature. 493(7434):674-8).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Amyloid Beta 3NTyr10 w nieutrwalonych wycinkach kory mózgowej z kontroli w porównaniu z klinicznie potwierdzonymi przypadkami AD (stadium V Braak). (Dzięki uprzejmości dr Markusa Kummera i prof. dr Michaela Heneka, MD, University of Bonn, Department of Neurology, Clinical Neurosciences, Niemcy).
Przeciwciało anty-Amyloid Beta 3NTyr10, klon 4A5E8, nr kat. MABN779, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko 3NTyr10 i zostało przetestowane w testach ELISA i immunohistochemii.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Opis wartości docelowych
~4,51 kDa. Peptydy amyloidu beta agregują się w mózgu z chorobą Alzheimera.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reem A Mohamed et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(16) (2021-08-28)
Since westernized diet-induced insulin resistance is a risk factor in Alzheimer's disease (AD) development, and lipopolysaccharide (LPS) coexists with amyloid β (Aβ)1-42 in these patients, our AD novel model was developed to resemble sporadic AD by injecting LPS into high