MABN730
Anti-Rab10 Antibody, clone 4E2
ascites fluid, clone 4E2, from mouse
Synonim(y):
RAB10, Ras-related protein Rab-10, Rab10
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected Rab10 in HeLa and NIH/3T3 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HeLa and NIH/3T3 cell lysates