MABN483
Anti-IRAP Antibody, Clone 3E1
clone 3E1, from mouse
Synonim(y):
Leucyl-cystinyl aminopeptidase, Cystinyl aminopeptidase, Insulin-regulated membrane aminopeptidase, Insulin-responsive aminopeptidase, IRAP, Oxytocinase, OTase, Placental leucine aminopeptidase, P-LAP, Leucyl-cystinyl aminopeptidase, pregnancy serum form
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LNPEP(4012)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected IRAP in 3T3-L1 cells treated with or without insulin (Garza, L.A., et al. (2000). JBC. 275(4):2560-2567).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected IRAP in 10 µg of insulin treated NIH-3T3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1