Kluczowe dokumenty
WH0007416M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VDAC1 antibody produced in mouse
clone 4C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC111064, Anti-PORIN, Anti-PORIN31HL, Anti-voltage-dependent anion channel 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VDAC1(7416)
Immunogen
VDAC1 (AAH08482, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAVPPTYADLGKSARDVFTKGYGFGLIKLDLKTKSENGLEFTSSGSANTETTKVTGSLETKYRWTEYGLTFTEKWNTDNTLGTEITVEDQLARGLTFD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sven Geisler et al.
Journal of cell science, 127(Pt 15), 3280-3293 (2014-06-08)
Depolarized mitochondria are degraded by mitophagy in a process that depends on the Parkinson's disease gene products PINK1 and Parkin. This is accompanied by ubiquitylation of several mitochondrial substrates. The roles of E2 ubiquitin-conjugating enzymes (UBE2) in mitophagy are poorly
Mayumi Watanabe et al.
Toxicology, 322, 43-50 (2014-05-08)
Parkin is an E3 ubiquitin ligase involved in the elimination of damaged mitochondria. Ubiquitination of mitochondrial substrates by Parkin results in proteasomal as well as lysosomal degradation of mitochondria, the latter of which is executed by the autophagy machinery and
Kouji Komatsu et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(5), 627-638 (2014-01-25)
Hormonal stimulation in superovulation induces female mice to ovulate more oocytes than spontaneous ovulation. Because the superovulated oocytes contain a number of oocytes that normally regress before spontaneous ovulation or immature oocytes, the development of some embryos that derive from
Wei Zuo et al.
Neuropharmacology, 86, 103-115 (2014-07-16)
Mitochondria dysfunction is implicated in diverse conditions, including metabolic and neurodegenerative disorders. Mitochondrial dynamics has attracted increasing attention as to its relationship with mitochondria autophagy, also known as mitophagy, which is critical for degradation of dysfunctional mitochondria maintaining mitochondrial homeostasis.
Sylvie Bannwarth et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2329-2345 (2014-06-18)
Mitochondrial DNA instability disorders are responsible for a large clinical spectrum, among which amyotrophic lateral sclerosis-like symptoms and frontotemporal dementia are extremely rare. We report a large family with a late-onset phenotype including motor neuron disease, cognitive decline resembling frontotemporal