primary antibodies
klon
1A11, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 139.21, 48.37, and 57.81 kDa
observed mol wt ~160, 57, and 50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, canine, feline, human, bovine
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AIDA1 in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AIDA1 in Western Blotting applications (Tindi, J.O., et al. (2015). J Neurosci. 35(24): 8986-96).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected AIDA1 in Immunofluorescence applications (Tindi, J.O., et al. (2015). J Neurosci. 35(24): 8986-96).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:50 dilution from a representative lot detected AIDA1 in rat cerebral cortex, hippocampus, and cerebellum tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated AIDA1 in Immunoprecipitation applications (Carbonell, A.U., et al. (2019). Nat Commun. 10(1): 3529).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1