Kluczowe dokumenty
MABN2434M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Retinoschisin, klon 3R10
clone 3R10, from mouse
Synonim(y):
X-linked juvenile retinoschisis protein, RS1-3R10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3R10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RS1(6247)
Opis ogólny
Retinoschisin (UniProt: O15537; znany również jako X-linked juvenile retinoschisis protein) jest kodowany przez gen RS1 (znany również jako XLRS1) (Gene ID: 6247) u człowieka. Retinoschisin jest białkiem zawierającym domenę dyskoidyny, które jest zlokalizowane wzdłuż zewnątrzkomórkowych powierzchni fotoreceptorów pręcików i stożków oraz komórek dwubiegunowych, w tym synaps. Jest niewykrywalna w wewnętrznych warstwach splotowatych i wewnętrznej warstwie jądrowej. Jest aktywna w procesie adhezji komórek podczas rozwoju siatkówki i utrzymuje organizację komórkową i strukturę synaptyczną siatkówki. Retinoschisin jest homooktamerem składającym się z 4 homodimerów połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi. Zawiera pojedynczą domenę F5/8 typu C. Mutacje delecyjne w RS1 kodującym retinoschisynę są związane z młodzieńczą retinoschisis sprzężoną z chromosomem X (RS), powszechną formą zwyrodnienia plamki żółtej u mężczyzn, która charakteryzuje się ujemnym wzorem elektroretinogramu i rozszczepieniem siatkówki wewnętrznej. Około połowa przypadków siatkówczaka sprzężonego z chromosomem X ma obustronny obwodowy siatkówczak w dolno-skroniowej części siatkówki. Wykazano, że poziomy retinoschizyny są regulowane w górę podczas różnicowania linii komórkowej siatkówczaka.
Specyficzność
Klon 3R10 wykrywa retinoschisynę w mysich komórkach siatkówki. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane GST zawierające fragment peptydu LSSTEDEGEDPWYQKAC odpowiadający aminokwasom 22-39 z N-końcowego regionu ludzkiego białka prekursorowego retinozyny.
Zastosowanie
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Retinoschisin w zastosowaniach immunofluorescencji (Min, S.H., et. al. (2005). Mol Ther. 12(4):644-51; Weber, B.H., et. al. (2002). Proc Natl Acad Sci USA. 99(9):6222-7).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Retinoschisin w aplikacjach Western Blotting (Min, S.H., et. al. (2005). Mol Ther. 12(4):644-51; Wu, W.W., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(30):28139-46).
Anty-Retinoschisin, klon 3R10, nr kat. MABN2434, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko Retinoschisin i zostało przetestowane w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse retinal tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoschisin in 10 µg of mouse retinal tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~23 kDa; obliczono 25,59 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1