MABN2397
Anti-MYCBP2 Antibody, clone PM-8A9
clone PM-8A9, from mouse
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase MYCBP2, Myc-binding protein 2, Pam/highwire/rpm-1 protein, Protein associated with Myc
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PM-8A9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYCBP2(23077)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous PAM (MYCBP2)and overexpressed Myc-tagged PAM (Courtesy of Roberta L. Beauchamp, Massachusetts General Hospital, Boston, USA).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MYCBP2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1