Kluczowe dokumenty
MABN1851
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko kanałowi Na+ Nav1.4, klon N255_38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
klon
N255/38
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Rekombinowany fragment odpowiadający 118 aminokwasom z N-końcowej połowy podjednostki alfa szczurzego napięciowego kanału sodowego (Nav1.4).
Specyficzność
Klon N255/38 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko podjednostce alfa białka kanału sodowego typu 4 (Nav1.4). Celuje w epitop w N-końcowej domenie zewnątrzkomórkowej.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło kanał Nav1.4 Na+ w skrawkach tkanki kory mózgowej szczura.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in rat hippocampus tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nav1.4 Na+ channel in rat hippocampus tissue sections.
Właściwości fizyczne
208,8 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Szczur.