Kluczowe dokumenty
MABN1834
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-filamina-A (Ser2152), klon PS2
clone PS2, from mouse
Synonim(y):
Filamin-A, FLN-A, Actin-binding protein 280, ABP-280, Alpha-filamin, Endothelial actin-binding protein, Filamin-1, Non-muscle filamin, phospho-Filamin-A (Ser2152)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PS2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer2152)
informacje o genach
human ... FLNA (2316)
Opis ogólny
Filamina-A (UniProt P21333; znana również jako ABP-280, białko wiążące aktynę 280, alfa-filamina, białko wiążące aktynę śródbłonka, filamina-1, FLN-A, filamina niemięśniowa) jest kodowana przez gen FLNA (znany również jako ABP, CSBS, CVD1, FLN, FLN1, FMD, MNS, NHBP, OPD, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD) (identyfikator genu 2316) u człowieka. Filamina-A (FLN-A) jest białkiem wiążącym aktynę, niezbędnym do rearanżacji cytoszkieletu i lokomocji komórek. Seryna 2152 FLN-A jest celem fosforylacji PKA. Fosforylacja FLN-A S2152 jest niezbędna do rekrutacji białek sygnalizacyjnych, cząsteczek adhezyjnych i kompleksu transportującego pęcherzyki do obwodowej obręczy aktyny, tak aby ustabilizować strukturę korową i błonę nabłonkową za pośrednictwem FLN-A. Mutacje w genach FLNA i ARFGEF2 powodują heterotopię okołokomorową (PVH lub PH), wrodzoną wadę rozwojową kory charakteryzującą się zmniejszonym rozmiarem mózgu i ektopowymi guzkami neuronalnymi wzdłuż neuroepitelium komorowego w wyniku upośledzonej inicjacji migracji neuronów. Supresja Arfgef2 lub Mekk4 skutkuje zwiększonym poziomem FLN-A w komórkach i fosforylacją Ser2152. Ponadto delecja Arfgef2 lub Mekk4 powoduje PVH u myszy z nokautem.
Specyficzność
Ser2152 ludzkiej i mysiej izoformy Filaminy-A 1 (P21333-1 i Q8BTM8-1) odpowiada Ser2144 ludzkiej izoformy Filaminy-A 2 (P21333-2). Równoważne miejsce nie występuje w mysiej izoformie 2.
Immunogen
Epitop: Filamina powtórzona 20
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający powtórzeniu filaminy 20 ludzkiej fosfo-filaminy-A (Ser2152).
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zwiększoną fosforylację FLN-A Ser2152 w wielu ekstraktach tkankowych (wątroba, serce, mózg i skóra) z nowo narodzonych (P0) i E16.5 zarodków myszy z nokautem Arfgef2/Big2 w porównaniu z dopasowanymi etapowo próbkami tkanek od myszy typu dzikiego (Zhang, J., et al. (2012). J. Neurosci. 32(36):12619-12629).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła komórkową indukcję fosforylacji FLN-A pSer2152 po dodaniu surowicy, forskoliny lub EphB2-Fc do ludzkich komórek neuroblastoma CHP100 pozbawionych surowicy (Zhang, J. et al. (2013). J. Neurosci. 33(40):15735-15746).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła komórkową indukcję fosforylacji FLN-A pSer2152 w progenitorach neuronalnych z kory czołowej zarodków myszy E13.5-E14.5, ludzkich komórek neuroblastoma CHP100 i ludzkich komórek czerniaka A7, ale nie pozbawionych FLN-A M2, po dodaniu forskoliny (Zhang, J. et al. (2013). J. Neurosci. 33(40):15735-15746).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność FLN-A pSer2152 rozszerzoną na powierzchnię strefy proliferacyjnej (PZ) w miejscu wrodzonej heterotopii okołokomorowej (PVH) w przodomózgowiu (FB) E17.5 zarodków myszy MEKK-/-, oprócz immunoreaktywności FLN-A pSer2152 w strefie pośredniej (IZ) i płytce korowej (CP) obserwowanej zarówno u zarodków typu dzikiego, jak i MEKK-knockout za pomocą immunohistochemii fluorescencyjnej (Sarkisian, M.R., et al. (2006). Neuron. 52(5):789-801).
To przeciwciało anty-fosfo-filamina-A (Ser2152), klon PS2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii i immunofluorescencji do wykrywania fosfo-filaminy-A (Ser2152).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse embryonic fibroblast lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Calyculin A-stimulated Filamin-A Ser2152 phosphorylation in mouse embryonic fibroblasts (MEFs).
Opis wartości docelowych
~280 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Filamin A regulates neuronal migration through brefeldin A-inhibited guanine exchange factor 2-dependent Arf1 activation.
Zhang, J; Neal, J; Lian, G; Hu, J; Lu, J; Sheen, V
The Journal of Neuroscience null
MEKK4 signaling regulates filamin expression and neuronal migration.
Sarkisian, MR; Bartley, CM; Chi, H; Nakamura, F; Hashimoto-Torii, K; Torii, M; Flavell, RA; Rakic, P
Neuron null
Brefeldin A-inhibited guanine exchange factor 2 regulates filamin A phosphorylation and neuronal migration.
Zhang, J; Neal, J; Lian, G; Shi, B; Ferland, RJ; Sheen, V
The Journal of Neuroscience null