MABN1775
Przeciwciało anty-ABCA4, klon TMR1
clone TMR1, from mouse
Synonim(y):
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TMR1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA4(24)
Opis ogólny
Ref.: Tsybovsky, Y et al. (2010). Adv. Exp. Med. Biol. 703, 105-125.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła podobną lokalizację komórkową konstruktów typu dzikiego i ABCA4 missense z mutacją L541P lub A1038V za pomocą fluorescencyjnego barwienia immunocytochemicznego 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,1% Triton X-100-permeabilizowanych transfektantów HEK293 (Zhang, N., et al. (2015). Hum. Mol. Genet. 24(11):3220-3237).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność ABCA4 w kriosekcjach siatkówki od myszy typu dzikiego i myszy z heterozygotyczną mutacją missense L541P;A1038V (PV), ale nie myszy z homozygotyczną mutacją PV (Zhang, N., et al. (2015). Hum. Mol. Genet. 24(11):3220-3237).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retina tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1