Kluczowe dokumenty
MABN1598
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RetGC-1/GUCY2D, klon 6D8.2
clone 6D8.2, from mouse
Synonim(y):
Retinal guanylyl cyclase 1, Guanylate cyclase 2D, retinal, RETGC-1, Rod outer segment membrane guanylate cyclase, ROS-GC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D8.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCY2D(3000)
Opis ogólny
Siatkówkowa cyklaza guanylowa 1 (EC 4.6.1.2; UniProt Q02846; znana również jako cyklaza guanylanowa 2D, siatkówka, RETGC-1, cyklaza guanylanowa błony segmentu zewnętrznego pręcika, ROS-GC) jest kodowana przez gen GUCY2D (znany również jako CORD6, GUC1A4, GUC2D, RETGC, RETGC1) u człowieka (Gene ID 3000). RetGC-1 jest związaną z błoną cyklazą guanylową siatkówki wyrażaną głównie w fotoreceptorach stożka i pręcika w zewnętrznym segmencie stożka. RetGC-1 i pokrewny RetGC-2 pośredniczą w syntezie cyklicznego 3′, 5′-monofosforanu guanozyny (cGMP) z trifosforanu guanozyny w komórkach fotoreceptorów ssaków, gdzie RetGC-1 i związane z nim białka aktywujące są odpowiedzialne za wrażliwe na Ca2+ przywracanie poziomów cGMP po aktywacji kaskady fototransdukcji światłem. RetGC-1 jest produkowany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-51), którego usunięcie daje dojrzały enzym z domeną zewnątrzkomórkową (a.a. 52-462), a następnie segmentem transbłonowym (a.a. 463-487) i ogonem cytoplazmatycznym (a.a. 488-1103), który zawiera domenę homologii kinazy białkowej (a.a. 525-808), domenę dimeryzacji i domenę katalityczną cyklazy guanylanowej (a.a. 880-1010). Wykazano, że heterozygotyczne mutacje w genie GUCY2D powodują autosomalne dominujące dystrofie stożka i pręcika stożka (odpowiednio adCOD i adCORD), podczas gdy homozygotyczne lub złożone mutacje heterozygotyczne powodują autosomalną recesywnie dziedziczoną wrodzoną amaurozę Lebera (LCA), najcięższą postać dziedzicznej retinopatii, powodującą całkowitą ślepotę lub znacznie upośledzone widzenie przy urodzeniu lub we wczesnym okresie niemowlęcym.
Specyficzność
Klon 6D8.2 celuje w epitop w cytoplazmatycznej domenie kinazy ludzkiej cyklazy guanylowej siatkówki 1 (RetGC-1) kodowanej przez gen GUCY2D.
Immunogen
Epitop: Domena kinazy.
Rekombinowany ludzki fragment domeny kinazy RetGC-1/GUCY2D znakowany GST.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-RetGC-1, klon 6D8.2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania GUCY2D.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Sensory & PNS
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Y79 human retinoblastoma cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RetGC-1/GUCY2D in 10 µg of Y79 human retinoblastoma cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~120 kDa. Obliczono 114,7/120,1 kDa (dojrzały/pro-forma).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1