MABN1584
Przeciwciało przeciw synapsynie-2, klon 19.21
clone 19.21, from mouse
Synonim(y):
Synapsin II, Synapsin-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
19.21, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYN2(6854)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła egzogennie wyrażoną dziką i zmutowaną (Y236S, G464R) ludzką synapsynę II w komórkach HeLa i mysich neuronach Syn2-/- transfekowanych odpowiednimi konstruktami (Corradi, A., et al. (2014). Hum. Mol. Genet. 23(1):90-103).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła synapsynę IIa/IIb, ale nie Ia/Ib, w ekstraktach cytozolowych mózgu szczura (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała synapsynę IIa/IIb, ale nie Ia/Ib, z preparatów synaptosomalnych mózgu szczura (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Analiza testu enzymatycznego: Reprezentatywna partia, dodana 2 godziny przed cAMP, zapobiegała katalizowanej przez PKA fosforylacji synapsyny IIa/IIb w teście kinazy in vitro z użyciem preparatów synaptosomalnych mózgu szczura (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Synapsin-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1