MABN894
Anti-Synapsin-1 Antibody, clone 10.22
clone 10.22, from mouse
Synonim(y):
Synapsin I, Synapsin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10.22, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human, fish, bovine
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYN1(6853)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin Ia/Ib in mouse cortical neuron lysates (Medrihan, L., et al. (2013). Nat. Commun. 4:1512).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected purified bovine brain synapsin Ia/Ib (Messa, M., et al. (2010). J. Cell Sci. 123(13):2256-2265).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin-1 in Torpedo (electric ray) synaptosomal preparations and in GST-cyclophilin B pull-downs (Lane-Guermonprez, L., et al. (2005). J. Neurochem. 93(6):1401-1411).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin-1 in the same rat brain subcellular fractions as cyclophilin B (Lane-Guermonprez, L., et al. (2005). J. Neurochem. 93(6):1401-1411).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin Ia/Ib, but not IIa/IIb, in rat brain post-nuclear supernatants (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated synapsin Ia/Ib, but not IIa/IIb, from rat brain synaptosomal preparations using protein G beads with pre-bound rabbit anti-mouse IgG (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunofluorescence Analysis: Clone 10.22 ascites fluid was employed to localize synapsin-1 immunoreactivity within retinal inner plexiform layer (IPL) of floating or whole-mount rat retinas (Mandell, J.W., et al. (1992). J. Neurosci. 12(5):1736-1749).
Note: Clone 10.22 does not bind significantly to protein G. For immunoprecipitation application, pre-coat protein G beads with an anti-mouse IgG antibody is recommended (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Synapsin-1 in 10 µg of rat brain cytosol tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1