MABN1539
Anti-Serotonin Receptor 1B Antibody, clone 1C2.1
clone 1C2.1, from mouse
Synonim(y):
5-hydroxytryptamine receptor 1B, 5-HT-1B, 5-HT-1D-beta, 5-HT1B, S12, Serotonin 1D beta receptor, Serotonin receptor 1B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR1B(3351)
Opis ogólny
5-HT-1B receptor are therapeutic targets for antimigraine drugs and for treatment of bipolar disorders, autism, and anti-aggressive agents.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected serotonin receptor 1B in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected serotonin receptor 1B in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2