Kluczowe dokumenty
SAB2900178
Sigma-Aldrich
Anti-HTR7 (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
5-ht7, 5-ht7 receptor, 5-hydroxytryptamine 7 receptor, serotonin 5-ht7 receptor, serotonin 7 receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, rat, pig, guinea pig, hamster, monkey, mouse, human, dog
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR7(3363)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny 20-aminokwasowy peptyd z C-końca ludzkiego receptora 5HT7. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, goryl, gibon, małpa, marmozeta, mysz, szczur, bydło, nietoperz, pies, chomik, panda, koń, świnia, świnka morska (100%); osesek (90%); słoń (85%); rozdymka, danio pręgowany (80%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bianca De Filippis et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(11), 2506-2518 (2014-05-09)
Rett syndrome (RTT) is a rare neurodevelopmental disorder, characterized by severe behavioral and physiological symptoms. Mutations in the methyl CpG-binding protein 2 gene (MECP2) cause >95% of classic cases, and currently there is no cure for this devastating disorder. The