Kluczowe dokumenty
MABN1534
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TREM-2, klon 10H4.2
clone 10H4.2, from mouse
Synonim(y):
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM-2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10H4.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TREM2(54209)
Opis ogólny
Receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych 2 (UniProt Q9NZC2; znany również jako TREM-2, receptor wyzwalający wyrażany na monocytach 2) jest kodowany przez gen TREM2 (Gene ID 54209) u człowieka. TREM2 jest podobnym do Ig receptorem typu V wyrażanym przez populacje komórek szpikowych w ośrodkowym układzie nerwowym i na obwodzie. TREM2 wykazuje wysoką ekspresję w mikrogleju, gdzie wraz z białkiem adaptorowym DAP12 reguluje uwalnianie cytokin zapalnych i fagocytozę apoptotycznych neuronów. Apolipoproteina E (apoE) funkcjonuje jako ligand TREM2 o wysokim powinowactwie. Wiązanie ApoE zwiększa fagocytozę apoptotycznych komórek N2a przez pierwotne komórki mikrogleju, a znacznie zmniejszone wiązanie ApoE obserwuje się w przypadku mutanta TREM2 R47H związanego z AD. TREM2 jest wytwarzany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-18), którego usunięcie daje dojrzałe białko jednoprzekaźnikowe (a.a. 175-195) z dużym regionem zewnątrzkomórkowym (a.a. 19-174), który zawiera domenę Ig-podobną typu V (a.a. 29-112) i ogon cytoplazmatyczny (a.a. 196-230). Krótki ogon cytoplazmatyczny nie zawiera motywów sygnalizacyjnych i opiera się na jego powiązaniu z motywem aktywacji opartym na tyrozynie immunoreceptora (ITAM) zawierającym TYROBP w celu transdukcji sygnału. Mutacje i polimorfizmy genu TREM2 są powiązane z kilkoma zaburzeniami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera (AD), otępieniem czołowo-skroniowym (FTD), chorobą Parkinsona (PD) i chorobą Nasu-Hakola (znaną również jako PLOSL lub policystyczna lipomembraniczna osteodysplazja ze stwardniającą leukoencefalopatią).
Specyficzność
Klon 10H4.2 rozpoznaje epitop domeny cytoplazmatycznej, który nie jest obecny w splicowanych izoformach 2 i 3 zgłoszonych przez UniProt (Q9NZC2).
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji domeny cytoplazmatycznej ludzkiego TREM-2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TREM-2 w ludzkim szpiku kostnym, śledzionie i skrawkach tkanki móżdżku.
Anti-TREM-2 Antibody, clone 10H4.2 to przeciwciało przeciwko TREM-2 do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TREM-2 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~30 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 25,45 kDa (forma pro) i 23,45 kDa (forma dojrzała) z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1