Kluczowe dokumenty
MABF272
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TREM-1, klon 2(1a2)
clone 2(1a2), from mouse, Atto 550 conjugate
Synonim(y):
Triggering receptor expressed on myeloid cells 1, TREM-1, Triggering receptor expressed on monocytes 1, CD354
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 550 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2(1a2), monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TREM1(54210)
Opis ogólny
Receptor wyzwalający wyrażony na komórkach szpikowych 1 (TREM-1) jest białkiem związanym z błoną i wydzielanym białkiem, które jest wyrażane przez większość komórek w wielu tkankach, w tym w wątrobie, płucach, śledzionie, węzłach chłonnych, sercu, a nawet rdzeniu kręgowym w odpowiedzi na infekcje bakteryjne i grzybicze. TREM-1 stymuluje odpowiedzi zapalne, w których pośredniczą neutrofile i monocyty. TREM-1 wyzwala również prozapalne chemokiny i cytokiny, a także zwiększa ekspresję powierzchniową markerów aktywacji komórek, takich jak CD11, a zatem TREM-1 działa jako wzmacniacz odpowiedzi zapalnych w odpowiedzi na te patogeny. TREM-1 jest również silnym czynnikiem odpowiedzi na LPS, a jego ekspresja jest regulowana w górę przez LPS uwalniany przez infekcje bakteryjne i grzybicze, a zatem TREM-1 jest krytycznym mediatorem wstrząsu septycznego spowodowanego takimi infekcjami.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu TREM-1.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-TREM-1, klon 2(1a2) jest zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania TREM-1.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in human peripheral blood mononuclear.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected TREM-1 in human peripheral blood mononuclear cells.
Opis wartości docelowych
26 kDa obliczone
Postać fizyczna
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2