Key Documents
9Q071S
Sigma-Aldrich
Anti-Chlamydia LPS MAb Antibody, clone 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
clone 2
monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, all
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
Opis ogólny
Chlamydia Trachomatis LPS
Specyficzność
Specific for S. paratyphi
Zastosowanie
Recommended pair for double antibody immunoassay: Coating: MABX8492; labeling: MABX8491
Postać fizyczna
10 mM PBS pH 7.0 Phosphate, with 0.05% NaN3
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2