MABN1188
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 10F8.2
clone 10F8.2, from mouse
Synonim(y):
TH, Tyrosine 3-monooxygenase, Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10F8.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bλ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TH (7054)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected tyrosine hydroxylase in 10 µg of PC12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1