Kluczowe dokumenty
T1299
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, TH-2
Synonim(y):
Hydroksylaza anty-tyrozynowa, Mysz przeciw hydroksylazie tyrozyny, Wykrywanie hydroksylazy tyrozynowej
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mouse, clone TH-2, ascites fluid
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TH-2, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human, monkey, guinea pig, rat, sheep, bovine, rabbit
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
western blot: 1:10,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunostaining
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunoprecipitation
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?