MABN1185
Anti-Tau (4-repeat isoform RD4) Antibody, clone 7D12.1
clone 7D12.1, from mouse
Synonim(y):
Microtubule-associated protein tau, 4-repeat isoforms, Neurofibrillary tangle protein, 4-repeat isoforms, Paired helical filament-tau, 4-repeat isoforms, PHF-tau, PNS-tau, Tau-D, Tau-E, Tau-F, Tau-G
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7D12.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Tau 4-repeat isoforms in 10 µg of rat brain tissue cytosol lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1