MAB1254
Anti-Chymase Antibody, clone B7
clone B7, 2.4 mg/mL, Chemicon®
Synonim(y):
Mast Cell Protease I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
2.4 mg/mL
metody
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
przydatność
not suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMA1(1215)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry: 0.5-1.0 μg/mL. For optimal results, tissues or cytospin preparations should be fixed in Carnoy′s Fluid (60% ethanol, 30% chloroform, 10% glacial acetic acid). Not recommended for use on formaldehyde fixed tissue.
Not recommended for use on Western blots.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: lung, heart, skin, placenta.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1