MABF850
Anti-IDO-1 Antibody, clone 4B7 | MABF850
clone 4B7, from mouse
Synonim(y):
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, IDO-1, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ido1(15930)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in acetone-fixed frozen colon tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice (Courtesy of Dr. Sunil Thomas, Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, PA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in acetone-fixed frozen colon and epididymis tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Dr. Sunil Thomas, Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, PA).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IDO-1 in epididymis and colon tissue extracts from wild-type, but not Ido1-knockout mice (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in multiple acetone-fixed frozen tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice, including epididymis, colon, heart, liver, and 4T1-metastasized lung tissue sections (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IDO-1 in mouse kidney tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1