MAB5412
Anti-Indoleamine 2,3-dioxygenase Antibody, clone 10.1
clone 10.1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDO1(3620)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A previous lot of this antibody worked on lightly fixed tissues; Triton X-100 treatment only in the block, not with primary antibody. High temperature antigen retrieval is recommended.
Western blot:
Recognizes a 42-45kDa band in IFN-gamma treated human HeLa cell lines. Mouse IDO runs slightly smaller in blots than human IDO.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Jakość
Western blot:
1:500 dilution of this lot detected IDO on 10 μg of untreated and IFN gamma treated HeLa lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
IFN-gamma stimulated human peripheral blood lymphocytes, HeLa lysates.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2