MABF528
Anti-CD11c Antibody (mouse), Biotin, clone N418
clone N418, 0.5 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N418, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itgax(16411)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.03 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.