Kluczowe dokumenty
MABF523
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD11c (ludzkie), PE-Cy7, klon 3.9
clone 3.9, from mouse
Synonim(y):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE-Cy7
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3.9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (1 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAX(3687)
Opis ogólny
Przeciwciało 3.9 reaguje z ludzkim CD11c, znanym również jako integryna alfa X. Ta glikoproteina o masie powierzchniowej 150 kDa należy do rodziny receptorów integrynowych, które pośredniczą w adhezji między komórkami (komórka-komórka) a składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, np. fibrynogenem (komórka-macierz). Ponadto integryny są aktywnymi receptorami sygnalizacyjnymi, które rekrutują leukocyty do miejsc zapalnych i promują aktywację komórek. Kompletne, funkcjonalne receptory integryn składają się z różnych kombinacji łańcuchów integryn, które ulegają różnej ekspresji. Integryna alfa X (CD11c) łączy się z integryną beta-2 (CD18) w receptor znany jako CR4, który może wiązać i indukować sygnalizację przez ICAM i VCAM-1 na komórkach śródbłonka, a także może ułatwiać usuwanie obcych komórek niosących iC3b. Przeciwciało 3.9 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji CD11c na komórkach dendrytycznych (DC), często równolegle z markerami CD11b, w celu identyfikacji stadiów rozwojowych i dojrzałych podgrup tego typu komórek. CD11c ulega znacznej ekspresji na makrofagach tkankowych, a także jest wykrywany na aktywowanych neutrofilach, granulocytach, niektórych typach aktywowanych limfocytów T i śródnabłonkowych limfocytach jelitowych (IEL). Przeciwciało wykazuje reakcję krzyżową z CD11c pawiana, szympansa, kynomolgusa i rezusa.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD11c (ludzkie), PE-Cy7, klon 3.9 zatwierdzone do stosowania w IP, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD11c.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11c in one million human peripheral blood monocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.