MABF383
Przeciwciało anty-CD127 (IL-7Ra) (mysz), PerCP-Cy5.5, klon A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PerCP-Cy5.5
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A7R34, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il7R(16197)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.