Kluczowe dokumenty
AP1138
Sigma-Aldrich
Mysz anty-ARSA pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARSA(410)
Opis ogólny
Anty-ARSA, mysi poliklonalny, rozpoznaje białko ARSA o masie ~55 kDa w ludzkiej tkance węzłów chłonnych. Jest zatwierdzony dla Western blotting i skrawków parafinowych.
Oczyszczone mysie przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko ARSA o masie ~55 kDa.
Rozpoznaje białko ARSA ~55 kDa w ludzkiej tkance węzłów chłonnych.
Immunogen
Człowiek
Ludzka ARSA o pełnej długości (aa 1-507)
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 mikrog/ml)
Skrawki parafinowe (3 mikrog/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Ludzka tkanka węzłów chłonnych
Inne uwagi
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.