Kluczowe dokumenty
MABF320
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD45 (mysie), FITC, klon 30-F11
clone 30-F11, from rat, FITC conjugate
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
30-F11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
CD45, znana również jako PTPRC, jest fosfatazą receptorowo-tyrozynową wymaganą do sygnalizacji indukowanej antygenem w komórkach T i B. Zawiera również 2 domeny fibronektyny typu III. CD 45 należy do rodziny fosfataz białkowo-tyrozynowych, podrodziny receptorów klasy 1/6, zawiera również 2 domeny fibronektyny typu III i 2 domeny fosfatazy białkowo-tyrozynowej. Wykazano, że CD45 odgrywa ważną rolę w aktywacji komórek T poprzez receptor antygenu. Sugeruje się również, że CD45 działa jako pozytywny regulator koaktywacji komórek T po związaniu z DPP4. Pierwsza domena PTPazy ma aktywność enzymatyczną, podczas gdy druga ma wpływać na specyficzność substratową pierwszej domeny. Po aktywacji komórek T, CD45 rekrutuje i defosforyluje SKAP1 i FYN. Ponadto wykazano, że defosforyluje LYN i moduluje aktywność LYN. Co ciekawe, CD45 został powiązany z kilkoma kinazami tyrozynowymi z rodziny Src, które są hamowane przez fosforylację tyrozyny w ich c-końcach, co sugeruje mechanizm sygnalizacji przez CD45. Wykazano, że CD45 wiąże się z GANAB i PRKCSH. Dodatkowo, oddziałuje z SKAP1 i DPP4, podczas gdy interakcja jest wzmocniona w sposób zależny od interleukiny-12 w aktywowanych limfocytach. Mutacje w CD45 są związane ze stwardnieniem rozsianym (MS) i ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID), genetycznie i klinicznie heterogenną grupą rzadkich wrodzonych zaburzeń charakteryzujących się upośledzeniem zarówno odporności humoralnej, jak i komórkowej, leukopenią i niskim poziomem przeciwciał lub ich brakiem.
Immunogen
Grasica lub śledziona myszy
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ludzki CD45 w analizie Western Blotting. (Tsuboi S i Fukuda M. 1998)
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ludzki CD45 w immunohistochemii. (Simon DI, et al. 2000; Cornet A, et al. 2001)
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła ludzki CD45 w immunoprecypitacji. (Ledbetter JA, et al. 1979)
Przeciwciało anty-CD45 (mysie), FITC, klon 30-F11 jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko CD45 i zostało przetestowane w cytometrii przepływowej, IHC, western blotting i IP.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Jakość
The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated with FITC under optimal conditions. The solution is free of unconjugated FITC and unconjugated antibody.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD45 in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Opis wartości docelowych
145 kDa obliczone
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało koniugatu szczura w buforze zawierającym PBS (pH 7,2) z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Affinity
Przechowywanie i stabilność
Roztwór przeciwciała należy przechowywać nierozcieńczony w temperaturze 2-8°C i chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Binhui Zhou et al.
Frontiers in immunology, 11, 607442-607442 (2021-01-26)
Zdhhc family genes are composed of 24 members that regulate palmitoylation, a post-translational modification process for proteins. Mutations in genes that alter palmitoylation or de-palmitoylation could result in neurodegenerative diseases and inflammatory disorders. In this study, we found that Zdhhc2
Overexpression of branched O-linked oligosaccharides on T cell surface glycoproteins impairs hu?moral immune responses in transgenic mice.
Tsuboi, S and Fukuda, M
The Journal of Biological Chemistry, 273, 30680-30687 (1998)
D I Simon et al.
The Journal of clinical investigation, 105(3), 293-300 (2000-02-17)
Inflammation plays an essential role in the initiation and progression of atherosclerosis, but its role in vascular repair after mechanical arterial injury (i.e., percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA) is unknown. In animal models of vascular injury, leukocytes are recruited as
A Cornet et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(23), 13306-13311 (2001-11-01)
Early pathological manifestations of Crohn's disease (CD) include vascular disruption, T cell infiltration of nerve plexi, neuronal degeneration, and induction of T helper 1 cytokine responses. This study demonstrates that disruption of the enteric glial cell network in CD patients
Xenogeneic monoclonal antibodies to mouse lymphoid differentiation antigens.
J A Ledbetter et al.
Immunological reviews, 47, 63-90 (1979-01-01)