Kluczowe dokumenty
MABF3072
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV RBD Antibody, clone m396
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
m396, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 139.13 kDa
observed mol wt ~34 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... s> S(1489668)
Opis ogólny
Glikoproteina Spike (UniProt: P59594; znana również jako glikoproteina S, E2, białko Peplomer) jest kodowana przez gen S (znany również jako 2) (identyfikator genu: 1489668) w wirusie SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 jest wirusem RNA o dodatniej nici, który powoduje ciężki zespół oddechowy u ludzi. Dojrzały wirus SARS-CoV-2 zawiera 4 białka strukturalne: Kopertę (E), Membranę (M), Nukleokapsyd (N) i białko Spike (S). Białka E i M pomagają w montażu wirusa, a białko N jest potrzebne do syntezy RNA. Białko S jest jednoprzebiegową, homotrimeryczną glikoproteiną błonową typu I, która jest odpowiedzialna za wiązanie wirusa i wnikanie do komórki gospodarza. Jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-12), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałego białka, które zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 13-1213), domenę transbłonową (aa 1214-1234) i domenę cytoplazmatyczną 1235-1273). Białko S jest dalej przetwarzane na podjednostki S1 (aa 13-685) i S2 (aa 686-1273) przez furynę komórki gospodarza. Obecność wielozasadowego miejsca rozszczepienia furyny w białku S wirusa SARS-CoV-2 odróżnia je od białka S wirusa SARS-CoV, które posiada jednozasadowe miejsce rozszczepienia S1/S2. Podjednostka S1 ma domenę wiążącą receptor (RBD; aa 319-541), która pośredniczy w wejściu SARS-CoV-2 do wrażliwych komórek poprzez domenę peptydazy gospodarza enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) z wysokim powinowactwem (KD = 15 nM). Białko S2, które jest dobrze konserwowane, jest odpowiedzialne za fuzję błonową. Wykazano, że klon m396 neutralizuje wirusa SARS-CoV-2 poprzez zakłócanie wiązania ACE2/RBD. Jest również skuteczny w neutralizowaniu pseudocząsteczek SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2. (Ref.: Ju, B., et al. (2020). Nature. 584(7819); 115-119; Cao, Y., et al. (2020). Cell. 182(1); 73-84).
Specyficzność
Klon m396 jest ludzkim rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko kolca wirusa SARS-CoV. Jego celem jest epitop w domenie wiążącej receptor.
Immunogen
Z ludzkiej biblioteki fagowej IgG skierowanej przeciwko domenie wiążącej receptor (RBD) białka kolca SARS-CoV.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowaną domeną wiążącą receptor znakowaną His białka szczytowego SARS-CoV.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowaną domenę wiążącą receptor białka szczytowego SARS-CoV.
Testowane aplikacje
Neutralizujące: Reprezentatywna partia zneutralizowała SARS-CoV w zastosowaniach neutralizujących (Zhu, Z., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA.;104(29):12123-8).
Analiza ELISA: Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły znakowaną His domenę wiążącą receptor (RBD) białka SARS-CoV Spike.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła RBD SARS-CoV w zastosowaniach ELISA (Ju, B., et al. (2020). Nature.;584(7819):115-119).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-SARS-CoV RBD, klon m396, nr kat. MABF3072, jest ludzkim rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko Spike wirusa SARS-CoV i jest testowane do stosowania w testach ELISA, neutralizacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone ludzkie rekombinowane przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2