Kluczowe dokumenty
MABF2790
Sigma-Aldrich
Anti-CD96 Antibody, clone 6A6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 67.13 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
blocking: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd96(84544)
Opis ogólny
Białko powierzchniowe komórek T tactile (UniProt: Q3U0X8; znane również jako antygen powierzchniowy komórek CD96, aktywowane przez komórki T białko o zwiększonej późnej ekspresji, CD96) jest kodowane przez gen Cd96 (identyfikator genu: 85444) u myszy. CD96 jest jednoprzebiegowym, dwusiarczkowym, homodimerycznym białkiem glikoproteinowym typu I z rodziny receptorów poliwirusowych (PVR, CD155) i nektyn, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 22-536), domenę transbłonową (aa 537-557) i domenę cytoplazmatyczną (aa 558-602). Zawiera dwie domeny Ig-podobne typu V 2 (aa 24-134 i 138-244) i jedną domenę Ig-podobną typu C2 (aa 250-355). Te trzy domeny Ig-podobne są oddzielone od domeny transbłonowej długim regionem bogatym w prolinę, serynę i treoninę. Region cytoplazmatyczny zawiera tandem bogaty w prolinę, który jest otoczony resztami argininy i lizyny i stanowi miejsce wiązania dla domeny SH3 zawierającej składniki sygnalizacyjne. CD96 ulega ekspresji głównie przez komórki pochodzenia krwiotwórczego, w szczególności na komórkach T i NK. Bierze udział w interakcjach adhezyjnych aktywowanych komórek T i NK podczas późnej fazy odpowiedzi immunologicznej. Promuje adhezję komórek NK do celu poprzez interakcję z CD155 (PVR) obecnym na komórkach docelowych. Klon 6A6 wiąże się z pierwszą domeną Ig CD96 i konkuruje z wiązaniem CD155. Wykazano, że znacząco zmniejsza eksperymentalne przerzuty do płuc w modelach mysich przy niskich dawkach. (Ref.: Aguilera, AR., et al. (2018). OncoImmunology 7(5); e1424677; Georgiev, H., et al. (2018). Front. Immunol. 9; 1072; Meyer, D., et al. (2009). J. Biol. Chem. 284(4); 2235-2244).
Specyficzność
Klon 6A6 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym mysi CD96. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany mysi CD96.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą cytometrii przepływowej w komórkach EL4.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg tego przeciwciała wykryło CD96 w milionie komórek EL4.
Testowane zastosowania
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD96 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Seth, S., et al. (2007). Biochem Biophys Res Commun. 364(4):959-65; Aguilera, A.R., et al. (2018). Oncoimmunology. 7(5):e1424677; Chiang, E.Y., et al. (2020). Eur J Immunol. 50(6):891-902).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła CD96 w aplikacjach ELISA (Aguilera, A.R., et al. (2018). Oncoimmunology. 7(5):e1424677).
Inhibition Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała zablokowała interakcję CD96-CD155. (Seth, S., et al. (2007). Biochem Biophys Res Commun. 364(4):959-65; Aguilera, A.R., et al. (2018). Oncoimmunology. 7(5):e1424677; Georgiev, H., et al. (2018). Front Immunol. 9:1072).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-CD96, klon 6A6, nr kat. MABF2790, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa CD96 (TACTILE) i jest testowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, inhibicji i testach.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2