Kluczowe dokumenty
MABF2786
Sigma-Aldrich
Anti-IL-9 Antibody, clone MH9A3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.74
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MH9A3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.91 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
multiplexing: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... il9> IL9(3578)
Opis ogólny
Interleukina-9 (UniProt: P15248; znana również jako IL-9, cytokina P40, czynnik wzrostu komórek T P40) jest kodowana przez gen IL9 (Gene ID: 3578) u człowieka. IL-9 jest plejotropową cytokiną, która odgrywa znaczącą rolę w tolerancji i zapaleniu. Ulega ekspresji przez różne komórki odpornościowe. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-18), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Wspomaga wzrost komórek tucznych, limfocytów T i kilku innych typów komórek, w tym progenitorów erytroidalnych, tymocytów płodowych, ludzkich megakarioblastycznych komórek białaczkowych i mieloidalnych komórek prekursorowych. Doniesiono również, że wspiera niezależny od IL-2 i IL-4 wzrost pomocniczych komórek T. Odgrywa również rolę w promowaniu produkcji IgE przez komórki B. W działaniu IL-9 pośredniczy jej wiązanie z IL-9R, co skutkuje utworzeniem heterokompleksu IL-9R. Po związaniu z IL-9R, SHC ulega fosforylacji, a następnie wiąże się z Grb2, który następnie aktywuje SoS, czynnik wymiany GTP dla GTPaz Ras. Powoduje to aktywację GTPazy Ras, która aktywuje kinazę Raf, a następnie aktywację MEK1/2 i ERK1/2. Chociaż IL-9 aktywuje szlak MAPK w kilku komórkach limfoidalnych i krwiotwórczych, aktywacja ta jest słabsza w porównaniu z innymi cytokinami. Podwyższone poziomy IL-9 i IL-9R obserwuje się w płucach osób chorych na astmę. (Ref.: Chakraborty, S., et al. (2019). Int. J. Mol. Sci. 20(9); 2113).
Specyficzność
Klon MH9A3 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzką interleukinę-9.
Immunogen
Rekombinowana ludzka interleukina-9 sprzężona z owalbuminą.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą ELISA z rekombinowaną ludzką IL-9.
Analiza ELISA: Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły rekombinowaną ludzką interleukinę-9 (IL-9).
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła IL-9 w zastosowaniach ELISA (Jenmalm, M.C., et al. (2001). Clin Exp Allergy.;31(10):1528-35; Faulkner, H., et al. (2002). J Infect Dis.;185(5):665-72; Bottcher, M.F., et al. (2003). Pediatr Allergy Immunol.;14(5):345-50; Holz, L.E., et al. (2005). J Inflamm (Lond).;2:3; Stephens, G.L., et al. (2011). Eur J Immunol.;41(4):952-62; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80; Peters, C., et al. (2018). Oncoimmunology.;8(1):e1522471).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła IL-9 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Stephens, G.L., et al. (2011). Eur J Immunol.;41(4):952-62; Peters, C., et al. (2018). Oncoimmunology.;8(1):e1522471).
Multiplexing: Reprezentatywna partia wykryła IL-9 w aplikacjach Multiplexing (Peters, C., et al. (2018). Oncoimmunology.;8(1):e1522471).
Neutralizacja: Reprezentatywna partia neutralizowała działanie IL-9 w zastosowaniach neutralizujących (Stephens, G.L., et al. (2011). Eur J Immunol.;41(4):952-62).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-IL-9, klon MH9A3, nr kat. MABF2786, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa interleukinę-9 i jest testowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, multipleksowaniu i neutralizacji.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1