Kluczowe dokumenty
ABC1411
Sigma-Aldrich
Anti-AML1-ETO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 67.57 and 48.74 kDa
observed mol wt ~62 and 100 kDa
oczyszczone przez
(Unpurified)
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko CBFA2T1 (UniProt: Q06455; znane również jako białko związane z cykliną D, białko osiem dwadzieścia jeden, białko ETO, białko MTG8, białko zawierające domenę MYND palca cynkowego 2) jest kodowane przez gen RUNX1T1 (znany również jako AML1T1, CBFA2T1, CDR, ETO, MTG8, ZMYND2) (Gene ID: 862) u człowieka. W ostrych białaczkach szpikowych (AML) odnotowano powtarzającą się translokację chromosomalną określaną jako t(8;21), która generuje białaczkowe białko fuzyjne AML1 (8:21) ETO, które zawiera domenę wiążącą DNA 1 czynnika transkrypcyjnego RUNX1 i prawie całe ETO. Wykazano, że RUNX1 i białko fuzyjne AML1 ETO ulegają koekspresji w komórkach t(8;21) AML i antagonizują wzajemnie swoje funkcje regulacji genów poprzez wspólne zajmowanie miejsc wiązania genów aktywowanych przez AML1 ETO. Zarówno AML1-ETO, jak i białko AML1 rozpoznają ten sam motyw wiążący DNA (TGT/CGGT). AML1 ETO może aktywować lub hamować transkrypcję różnych genów docelowych. Może aktywować transkrypcję genów poprzez rekrutację p300 i może hamować transkrypcję poprzez konkurencyjne wypieranie RUNX1 i rekrutację korepresorów, takich jak deacetylaza histonowa 3 (HDAC3). Komórki białaczki szpikowej z translokacją t(8;21), takie jak komórki Kasumi-1, wykazują podwyższony poziom Bcl-2, który wydłuża ich żywotność i przyczynia się do rozwoju białaczki t(8;21). (Ref.: Guo, C., et al. (2020). J. Biol. Chem. 295(13) 4212 4223; Klampfer, L., et al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(24); 14059-14064).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko ETO i białko fuzyjne AML-1-ETO. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka ETO połączonego z AML1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w komórkach Kasumi-1; t(8;21) wyrażających AML1-ETO.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło AML1-ETO w komórkach Kasumi-1; t(8;21) wyrażających AML1-ETO.
Testowane aplikacje
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana AML1-ETO w komórkach Kasumi-1; t(8;21) wyrażających AML1-ETO (dzięki uprzejmości dr Jinsong Zhang @ Saint Louis University).
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła AML1-ETO w komórkach Kasumi-1; t(8;21) wyrażających AML1-ETO (dzięki uprzejmości dr Jinsong Zhang @ Saint Louis University).
ChIP-seq: Reprezentatywna partia wykryła AML1-ETO w aplikacjach ChIP-seq (Guo, Chun., et. al. (2020). J Biol Chem. 295(13); 4212-4223.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła AML1-ETO w aplikacjach immunoprecypitacji chromatyny (Guo, Chun., et. al. (2020). J Biol Chem. 295(13):4212-4223; Steinauer, Nickolas., et. al. (2019). Blood Adv. 3(9): 1379-1393).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-AML1-ETO, nr kat. ABC1411, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa AML1-ETO i jest testowane do stosowania w ChIP-seq, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Królicze przeciwciało poliklonalne w surowicy z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1