Kluczowe dokumenty
MABF2689
Sigma-Aldrich
Anti-NKG2A/C/E Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
20D5, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~27.68 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Klrc1(16641)
Opis ogólny
Receptor lektynopodobny komórek zabójczych podrodziny C, członek 1/2/3 (UniProt: Q9Z202/ Q9WTJ9/Q9QXN7; znany również jako Natural killer cell protein group 2-A1/ Natural killer cell protein group 2-C1, Natural killer cell receptor NKG2A/Natural killer cell receptor NKG2C/ Natural killer cell group 2E cell receptor NKG2E) są kodowane przez geny Klrc1/2/3 (Gene IDs: 16641/ 16642/58179) u myszy. Białka NKG2 są członkami rodziny receptorów lektynopodobnych, które heterodimeryzują z CD94 na powierzchni komórek NK i NKT. Wykazano również, że ulegają one ekspresji na aktywowanych limfocytach T CD8+. Są one integralnym składnikiem błony i są obecne po zewnętrznej stronie błony plazmatycznej. W obrębie zewnątrzkomórkowych domen rozpoznających węglowodany, NKG2A, NKG2C i NKG2E wykazują znaczną homologię; jednak receptory NKG2C i NKG2E różnią się znacznie od NKG2A w ich domenach cytoplazmatycznych. Wykazano, że kompleksy heterodimeryczne NKG2/CD94 rozpoznają Qa-1, który jest opisany jako nieklasyczny antygen MHC klasy I. Te heterodimery przekazują sygnały po związaniu ligandu. Wykazano, że NKG2A ma charakter hamujący, podczas gdy NKG2C i NKG2E przekazują sygnały stymulujące. Porównywalnie, NKG2A jest bardziej obfity niż NKG2C i NKG2E w komórkach NK. Murine NKG2A zawiera dwie sekwencje wewnątrzcytoplazmatyczne, które bardzo przypominają motyw hamujący oparty na tyrozynie immunoreceptora (ITIM). Klon 20D5 może być stosowany do identyfikacji komórek NK wyrażających funkcjonalne receptory CD94/NKG2 i jest odpowiedni do blokowania sygnałów NKG2A w mysich modelach nowotworowych. (Ref.: Vance, RE., et al. (1999). J. Exp. Med. 190(12); 1801-1812).
Specyficzność
Klon 20D5 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym podrodzinę C receptorów lektynopodobnych mysich komórek zabójczych (NKG2 A, C i E). Celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Stabilne komórki jajnika chomika chińskiego (CHO) wyrażające allele B6 CD94 i NKG2A.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą cytometrii przepływowej w splenocytach myszy C57BL/6.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg tego przeciwciała wykryło NKG2A/C/E w milionie splenocytów myszy C57BL/6.
Testowane zastosowania
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła NKG2A/C/E w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Vance, R.E., et. al. (1999). J Exp Med. 190(12):1801-12).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała całkowicie zablokowała wiązanie tetramerów Qa-1 ze splenocytami NK1.11. (Vance, R.E., et. al. (1999). J Exp Med. 190(12):1801-12).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-NKG2A/C/E, klon 20D5, nr kat. Nr kat. MABF2689, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym receptor lektynopodobny komórek zabójczych podrodziny C, członek 1/2/3 i jest testowany do stosowania w cytometrii przepływowej i teście hamowania.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2