Kluczowe dokumenty
MABF2657
Sigma-Aldrich
Anti-TIGIT Antibody, clone 1G9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.74
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G9, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 26.96 kDa
observed mol wt ~31 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Immunoreceptor komórek T z domenami Ig i ITIM (UniProt: P86176; znany również jako V-set i białko zawierające domenę immunoglobulinową 9, TIGIT) jest kodowany przez gen Tigit (znany również jako Vstm3) (identyfikator genu: 100043314) u myszy. TIGIT jest jednoprzebiegowym, homodimerycznym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-28), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 29-148), domenę transbłonową (aa 149-169) i domenę cytoplazmatyczną (aa 170-249). Domena cytoplazmatyczna zawiera motyw inhibitora oparty na tyrozynie immunoreceptora (ITIM; aa 234-239), który jest zaangażowany w modulację jego odpowiedzi komórkowych. Służy jako receptor koinhibitorowy z CD226 i ulega ekspresji na komórkach NK, aktywowanych limfocytach T, limfocytach T pamięci i podzbiorze regulatorowych limfocytów T oraz blokuje odpowiedzi immunologiczne poprzez wpływ na limfocyty T i APC. Wykazano, że wiąże się z receptorem wirusa polio (PVR) z wysokim powinowactwem, tworząc heterotetrameryczny zespół dwóch cząsteczek TIGIT i dwóch PVR. Powoduje to zwiększone wydzielanie IL-10 i zmniejszone wydzielanie IL-12B oraz hamuje aktywację limfocytów T poprzez promowanie wytwarzania dojrzałych immunoregulacyjnych komórek dendrytycznych. TIGIT służy również jako funkcjonalny ligand i indukuje komórki dendrytyczne do nabycia fenotypu tolerogennego poprzez ligację PVR. Myszy TIGIT -/- rozwijają ciężkie eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia w porównaniu do myszy typu dzikiego. Utrata TIGIT również u myszy powoduje hiperproliferacyjne odpowiedzi komórek T i zwiększoną podatność na autoimmunizację. (Ref.: Dixon, KO., et al. (2018). J. Immunol. 200(8); 3000-3007; Joller, N., et al. (2011). J. Immunol. 186(3); 1338-1342).
Specyficzność
Klon 1G9 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym mysi immunoreceptor komórek T z domenami Ig i ITIM (TIGIT).
Immunogen
Myszy z nokautem TIGIT immunizowane rekombinowanymi mysimi tetramerami TIGIT.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek RAW264.7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło immunoreceptor komórek T z domenami Ig i ITIM (TIGIT) w lizacie komórek RAW264.7.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TIGIT w lizacie tkanki grasicy myszy.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła TIGIT w zastosowaniach ELISA (Joller, N., et al. (2011). J Immunol. 186(3):1388-42).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła TIGIT w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Joller, N., et al. (2011). J Immunol. 186(3):1388-42).
Inhibition Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała całkowicie zablokowała wiązanie CD155 z TIGIT. (Dixon, K.O., et al. (2018). J Immunol. 200(8):3000-3007).
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył TIGIT w milionie komórek Raw264.7.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-TIGIT, klon 1G9, nr kat. MABF2657, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa immunoreceptor komórek T z domenami Ig i ITIM (TIGIT) i jest testowane w testach ELISA, cytometrii przepływowej, teście inhibicji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2