MABF248
Anti-SLFN11 Antibody, clone 4G9
clone 4G9, 0.25 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Schlafen family member 11, SLFN11
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLFN11(91607)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Electron Mobility Shift Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected SLFN11 bound t-RNA (Li, M., et al. (2012). Nature. 491(7422):125-128.).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SFN11 in HEK293T cell lysates transfected with SLFN11 and not in HEK293T cell lysates transfected with a negative control.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2