MABF1991
Przeciwciało anty-Ly9 (CD229), klon Ly9.7.144
purified antibody, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
klon
Ly9.7.144, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 73.14 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunodepletion: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Klon Ly9.7.144 wykrywa antygen powierzchniowy limfocytów T Ly-9 w komórkach mysich. Jest ukierunkowany na epitop w N-końcowej domenie Ig.
Immunogen
300.19 mysich komórek nowotworowych transfekowanych mysim białkiem Ly9 o pełnej długości.
Zastosowanie
Anti-Ly9 (CD229), klon Ly9.7.144, nr kat. MABF1991, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa antygen powierzchniowy limfocytów T Ly-9 i zostało przetestowane do stosowania jako agonista oraz w cytometrii przepływowej, immunofluorescencji, immunodeplecji.
Testy kontroli jakości: Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w mysich splenocytach.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg tego przeciwciała wykryło Ly9 (CD229) w milionie mysich splenocytów.
Testowane zastosowania: Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Ly9 (CD229) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Sintes, J., et. al. (2013). J Immunol. 190(1):21-6; Cuenca, M., et. al. (2016). J Immunol. 196(2):726-37).
Analiza agonistów: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wywołała znaczny spadek produkcji IL-4 u myszy typu dzikiego. (Sintes, J., et. al. (2013). J Immunol. 190(1):21-6).
Analiza immunodeplecji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała selektywnie pozbawiła śledzionowe komórki MZ i B1 B u myszy BALB/c typu dzikiego. (Cuenca, M., et. al. (2016). J Immunol. 196(2):726-37; Cuenca, M., et. al. (2018). Eur J Immunol. 48(1):99-105).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Ly9 (CD229) w zastosowaniach immunofluorescencji (Cuenca, M., et. al. (2016). J Immunol. 196(2):726-37).
Testy kontroli jakości: Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w mysich splenocytach.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg tego przeciwciała wykryło Ly9 (CD229) w milionie mysich splenocytów.
Testowane zastosowania: Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Ly9 (CD229) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Sintes, J., et. al. (2013). J Immunol. 190(1):21-6; Cuenca, M., et. al. (2016). J Immunol. 196(2):726-37).
Analiza agonistów: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wywołała znaczny spadek produkcji IL-4 u myszy typu dzikiego. (Sintes, J., et. al. (2013). J Immunol. 190(1):21-6).
Analiza immunodeplecji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała selektywnie pozbawiła śledzionowe komórki MZ i B1 B u myszy BALB/c typu dzikiego. (Cuenca, M., et. al. (2016). J Immunol. 196(2):726-37; Cuenca, M., et. al. (2018). Eur J Immunol. 48(1):99-105).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Ly9 (CD229) w zastosowaniach immunofluorescencji (Cuenca, M., et. al. (2016). J Immunol. 196(2):726-37).
Opis wartości docelowych
Antygen powierzchniowy limfocytów T Ly-9 (UniProt: Q01965; znany również jako Cell surface molecule Ly-9, Lymphocyte antigen 9, SLAM family member 3, SLAMF3, Signaling lymphocytic activation molecule 3, CD229) jest kodowany przez gen Ly9 (znany również jako Ly-9) (Gene ID: 17085) u myszy. Ly-9 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które służy jako homofilny receptor powierzchniowy komórek obecny na wszystkich limfocytach i ulega wysokiej ekspresji na limfocytach wrodzonych. Jego aktywność jest kontrolowana przez obecność lub brak małych cytoplazmatycznych białek adaptorowych, SH2D1A/SAP i/lub SH2D1B/EAT-2. Ly-9 odgrywa negatywną rolę w szlakach sygnałowych wymaganych do rozwoju limfocytów wrodzonych (iNKT) w grasicy. Promuje również różnicowanie komórek T do fenotypu pomocniczych komórek T Th17, prowadząc do zwiększonego wydzielania IL-17. Ly-9 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-47), który jest odcinany w postaci dojrzałej. Dojrzała forma ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 48-453), krótką domenę transbłonową (aa 454-474) i domenę cytoplazmatyczną (aa 475-654). Domena zewnątrzkomórkowa zawiera dwie domeny Ig-podobne typu V (aa 48-158 i 250-362) i dwie domeny Ig-podobne typu C (aa 159-243 i 353-453). Ponadto LY-9 ma dwa motywy przełączające oparte na tyrozynie immunoreceptora (ITSM) (aa 599-604 i 623-628), które pośredniczą w interakcji z domeną SH2 SH2D1A i SH2D1B. Myszy z niedoborem Ly-9 rozwijają się normalnie, ale wykazują znaczną różnicę w dystrybucji podzbiorów tymocytów w porównaniu z typami dzikimi. Wykazano, że to przeciwciało (klon Ly9.7.144) zmniejsza liczbę komórek iNKT w śledzionie, a także zmniejsza bezwzględną liczbę komórek NKT1 i NKT2. (Ref.: Sintes, J., et al. (2013). J. Immunol. 190(1); 21-25; Cuenca, M et al., (2018). Eur. J. Immunol. 48(1); 99 105).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.