Kluczowe dokumenty
MABF1519
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw mysiemu IFN gamma, PE-Cy7, klon XMG1.2
clone XMG1.2, from rat, PE-Cy7
Synonim(y):
Interferon gamma (IFN-gamma), IFN gamma, PE-Cy7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PE-Cy7
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
XMG1.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ifng(15978)
Opis ogólny
Przeciwciało XMG1.2 jest specyficzne dla mysiego interferonu-gamma (IFN-g), cytokiny typu II o masie 20 kDa, znanej ze swojej kluczowej roli w ochronie przed patogenami bakteryjnymi lub wirusowymi oraz ze swoich właściwości przeciwnowotworowych. IFN-g jest wydzielany przez kilka typów komórek odpornościowych, co pozwala cytokinie modulować wrodzoną odporność, gdy jest wydzielany przez komórki NK i NKT, oraz funkcjonować we wspieraniu odporności adaptacyjnej, gdy jest wydzielany przez komórki Th1 i CD8 + T (CTL). Przeciwciało XMG1.2 nadaje się do wykrywania wewnątrzkomórkowego białka IFN-g za pomocą cytometrii przepływowej. Inne formaty mogą być stosowane do analizy ilościowej wydzielanego białka za pomocą testu ELISA w połączeniu z odpowiednim przeciwciałem wychwytującym. Ten klon został zgłoszony do neutralizacji aktywności funkcjonalnej IFN-g w różnych testach (użyj formatu odpowiedniego do testów funkcjonalnych).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Anti-mouse IFN gamma, PE-Cy7, clone XMG1.2 Antibody to przeciwciało przeciwko mysiemu IFN gamma do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected IFN gamma, PE-Cy7 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.