MABE453
Anti-monoubiquityl Histone H2B (Lys119) Antibody, clone 7B4
clone 7B4, from mouse
Synonim(y):
H2BUb1, Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/a, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l, H2BUbK119, H2BK119Ub
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIST1H2BC(8347)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blotting Analysis: A representative lot detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in differentiated hMSCs that were truncated with control and demostrated a loss of signal in differntiated hMSCs that ere transfected with RNF50 siRNA (Karpiuk, O., et al. (2012). Molecular Cell. 46:705-713).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in malignant, metastatic breast tumor and normal adjacent tissues (Prenzel, T., et al. (2011). AACR. OF1-OF15).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in HeLa cell lysates treated with and without Nocodazole.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1