MABE2032
Anti-MLK1/MRTF-A Antibody, clone 1A11
Synonim(y):
MRTF-A, MKL/myocardin-like protein 1, Megakaryoblastic leukemia 1 protein, Megakaryocytic acute leukemia protein, Myocardin-related transcription factor A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A11, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 98.92 kDa
observed mol wt ~140 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... MRTFA(57591)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Ramos cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLK1/MRTF-A in Ramos cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Immunofluorescence application (Busche, S., et al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt16):2803-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Western Blotting application (Weissbach, J., et al. (2016). Mol Cell Biol. 36(10):1526-39).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1