Kluczowe dokumenty
MABE1135
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TRF2, klon T2JKM3
clone T2JKM3, from mouse
Synonim(y):
Telomeric repeat-binding factor 2, TTAGGG repeat-binding factor 2, Telomeric DNA-binding protein, TERF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
T2JKM3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TERF2(7014)
Opis ogólny
Telomeryczny czynnik wiążący powtórzenia 2 (UniProt: Q15554; znany również jako czynnik wiążący powtórzenia TTAGGG 2, białko wiążące telomeryczne DNA, TERF2) jest kodowany przez gen TERF2 (znany również jako TRBF2, TRF2) (Gene ID: 7014) u człowieka. TERF2 jest białkiem homodimerycznym, którego ekspresja jest wszechobecna. Wyższe poziomy ekspresji odnotowano w śledzionie, grasicy, prostacie, macicy, jądrach, leukocytach krwi obwodowej, okrężnicy i jelicie cienkim. Zgłaszane są dwie formy TERF2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. TERF2 wiąże się z telomerycznym dwuniciowym powtórzeniem 5′-TTAGGG-3′ i odgrywa centralną rolę w utrzymaniu telomerów i ochronie przed fuzją chromosomów od końca do końca. Jest również wymagany do rekrutacji wielu czynników i enzymów wymaganych do ochrony telomerów, w tym kompleksu ochronnego, TERF2IP/RAP1 i DCLRE1B/Apollo. TEFR2 kolokalizuje z telomerowym DNA w komórkach interfazowych i znajduje się na końcach chromosomów podczas metafazy. Jest fosforylowany po uszkodzeniu DNA, a fosforylowany TERF2 nie jest związany z telomerowym DNA i szybko lokalizuje się w miejscach uszkodzenia. Zahamowanie TRF2 powoduje apoptozę w kilku typach komórek ssaków, a jego nadekspresję obserwuje się w różnych ludzkich nowotworach.
Specyficzność
Klon T2JKM3 wykrywa czynnik wiążący powtórzenia telomeryczne 2 w komórkach ludzkich.
Immunogen
Znakowany ludzki rekombinowany czynnik wiążący powtórzenia telomeryczne 2 o pełnej długości.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła TRF2 w pierwotnych ludzkich fibroblastach IMR90.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:200 z reprezentatywnej partii wykryło TRF2 w lizacie komórek HT1080.
Anti-TRF2, klon T2JKM3, nr kat. MABE1135, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi wiążącemu powtórzenia telomeryczne 2 (TRF2) i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HT1080 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRF2 in HT1080 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~60 kDa; obliczono 59,59 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.