MABE1128
Anti-SETBP1 Antibody, clone 63
clone 63, from mouse
Synonim(y):
SET-binding protein, SEB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
63, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SETBP1(26040)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SETBP1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1