MABE1119
Anti-H2AK15ub Antibody, clone EDL H2AK15-4
clone EDL H2AK15-4, from mouse
Synonim(y):
Histone H2A, H2A, Histone H2A1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EDL H2AK15-4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Drosophila, human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIST1H2AG(8969)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected H2AK15ub in U2OS cells (Wang, Z., et. al. (2016). Genes Dev. 30(8):946-59).
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 ug/mL of this antibody detected Ub-Lysine15 H2A and H2AK13, 15R nucleosome lysates.
2 mg/mL
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1