MABE1018
Anti-BBF2H7/CREB3L2 Antibody, clone 28G9
clone 28G9, from mouse
Synonim(y):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2, BBF2H7, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2/CREB3L2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
28G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CREB3L2(64764)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunoprecipitation: A representative lot co-immunoprecipitated ER-associated E3 Ub ligase Hrd1 with BBF2H7/CREB3L2 from rat C6 glioma cells only before, but not after, ER stress induction by thapsigargin treatment (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Western Blottting Analysis: A representative lot detected BBF2H7/CREB3L2 upregulation in murine ATDC5 chondrogenic cells after siRNA-mediated Hrd1 knockdown, as well as BBF2H7/CREB3L2 upregulation in HeLa cells upon proteasome inhibition or ER stress induction (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949.)
Immunocytochemistry: A representative lot detected enhanced ER & nuclear BBF2H7/CREB3L2 immunoreactivity in rat glioma C6 cells upon proteasome inhibitor MG132 treatment (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BBF2H7/CREB3L2 in 10 µg of rat C6 glioma cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1